Fortfahren mit
1.46387
Thioglykol. B. klar 750 mL
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 750 mL, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium, FTM, Thioglykolat-Bouillon, Klares Thioglykolat-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
750 mL
Feature:
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type White screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles, single packed of (750 ml in 1 L bottle with white screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
750 mL
bottle volume
750 mL
pH
7.1
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
aerobic bacteria, anaerobic bacteria, nonselective for
General description
Flüssiges Thioglykolat-Medium enthält Thioglykolat und L-Cystin; diese verringern das Redox-Potential des Kulturmediums und schaffen eine anaerobe Atmosphäre. Diese Bestandteile inaktivieren außerdem Quecksilber sowie andere Schwermetallverbindungen. Agar verringert die rasche Diffusion von Sauerstoff weiter, kann aber bei größeren Volumina (gefüllte Flaschen) eine leichte Turbidität verursachen. Resazurin zeigt das Reduktionspotential des Mediums an. Ein Farbwechsel von Gelb zu Pink deutet auf eine erhöhte Sauerstoffkonzentration hin.
Application
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium wurde für die Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen entwickelt. Es wird zur Sterilitätskontrolle pharmazeutischer Produkte eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testsicherheit. Sie werden so formuliert und getestet, dass sie die Anforderungen der Pharmakopöe erfüllen. Medien für Sterilitätstests und Spüllösungen werden in einem nach ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum mit kontrollierter Umgebung hergestellt. Jede Charge durchläuft ein striktes Qualitätskontrollverfahren (QK), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsprüfungen. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Transparenzstufe für unsere Medien und Spülflüssigkeiten; es verbessert so die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglykol. B. klar 750 mL
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)