Fortfahren mit
1.46380
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 10 bottles
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, TSB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type blue screw cap with septum, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For the detection of aerobic bacteria and fungi
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with septum, ready-to-use
packaging
box of 10 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
CASO-Bouillon ist für die Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze geeignet. Zwei sehr nährstoffreiche Peptone fördern das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich von Pilzen.
Application
CASO-Bouillon wird für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Zubereitungen und Produkten sowie als Voranreicherungsbouillon zum Testen der spezifizierten Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime mit dem MPN-Verfahren in nicht-sterilen Produkten eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)