Fortfahren mit
1.46335
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, red screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonym(e):
CASO, CASO-Bouillon gemäß EP + USP, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
250 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type red screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.12, JP 4.05, USP 61
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.12, JP 4.05, USP 61
description
For isolation & cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type red screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles, bottle of
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
General description
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium. Sie enthält zwei sehr nährstoffreiche Peptone, wodurch das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen, gefördert wird.
Application
CASO-Bouillon wird zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen aeroben Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen eingesetzt. Das Medium eignet sich für die Sterilitätsprüfung von nicht sterilen Substanzen, Präparationen und Produkten. Darüber hinaus wird es für die Voranreicherung zum Testen auf spezifische Mikroorganismen oder zum Bestimmen der Gesamtzahl lebensfähiger aerober Keime unter Anwendung der MPN-Methode verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)