Fortfahren mit
1.46311
FREY-Flüssigmedium
bottle capacity 125 mL, filling volume 100 mL, closure type, with screw cap, single packed of, for mycoplasma synoviae
Synonym(e):
Mycoplasmabouillon, Mycoplasmaflüssigmedium, FREY-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Feature:
closure type with screw cap, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.7
Ph:
7.8 ( in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP 2.6.7
Quality Segment
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
6 mo.
feature
closure type with screw cap, ready-to-use
packaging
single packed of
bottle capacity
125 mL
filling volume
100 mL
color
clear red
pH
7.8 ( in H2O)
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-8°C
suitability
mycoplasma synoviae (avian)
General description
FREY-Bouillon ist mit NAD ergänzt, um das Wachstum von M. synoviae zu ermöglichen. Eine Farbveränderung des Mediums von gelb zu violett zeigt aufgrund von Phenolrot im Medium das Wachstum von Mycoplasmen an. Penicillin hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterienflora.
Application
FREY-Bouillon wird für den Nachweis von Vogelmycoplasmen in pharmazeutischen Produkten empfohlen, insbesondere für Bulk-Impfstoffe, Zellbanken und Viruskulturen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertig, keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich.
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FREY-Flüssigmedium
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)