Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
sterility
irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
pkg of (20 or 120 plates per box)
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
aerobic bacteria (total count)
General description
TSA-Medium dient zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung enthält eine Kombination von Kasein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Das Medium wird außerdem mit Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin angereichert, um Rückstände von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description HEIMPLATE, Tween®, Histidine, Lecithin, Settle plate, irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring | description Histidine, Tween®, Lecithin, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 10 plates, suitable for surface monitoring | description Tween®, Cysteine, Histidine, Lecithin, Settle plate for long incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring | description EP, USP, Settle Plate for long Incubation, aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring |
| application(s) air monitoring, microbiology | application(s) cosmetics | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, cosmetics |
| sterility irradiated | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| suitability aerobic bacteria (total count) | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
| plate diam. 90 mm | plate diam. 55 mm | plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEIMPLATE TSA
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?