Fortfahren mit
1.46003
SDA-Absetzplatte
Chloramphenicol, EP, lid, Lockable settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, aseptically filled, single packed of 20 and 120 plates, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA mit Chloramphenicol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Composition:
Chloramphenicol
Plate diam.:
90 mm
Feature:
lid Lockable settle plate for long incubation, ready-to-use
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
lid Lockable settle plate for long incubation, ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
single packed of 20 and 120 plates
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud-dextrose-Agar + Chloramphenicol in 90-mm-Sedimentationsplatten mit 30 ml Füllvolumen für die lange Inkubation wurde für den Nachweis von Hefen und Schimmel beim Luft- und Personalmonitoring in weniger kritischen Umgebungen konzipiert.
Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Aufschlüsse von Tiergewebe (Peptone), die eine nährstoffreiche Quelle für Aminosäuren und stickstoffhaltige Verbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen darstellen. Dextrose ist die Energie- und Kohlenstoffquelle. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und die Zugabe von Chloramphenicol hemmt das Wachstum der begleitenden Bakterienflora.
Application
Sabouraud-Dextrose-Agar + Chloramphenicol Sedimentationsplatten wurden für den Nachweis der Gesamtkeimzahl von Hefen und Schimmel in der Luft und auf Personal in weniger kritischen Umgebungen konzipiert.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDA-Absetzplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)