Fortfahren mit
14-550-M
MAP-Kinase 2/Erk2-Protein, aktiv, human, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2. Activated with MEK1 (Cat. # 14-429). For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Erk2-Kinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 556,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-terminal GST-markierte, rekombinante humane MAP-Kinase 2/Erk2 von voller Länge, aktiviert mit MEK1 (14-429).
Packaging
Auch in einer 125-μg-Größe erhältlich - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Analysis Note
Zum Phosphorylieren von MBP (13-104)
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)