Fortfahren mit
14-504-M
PKCδ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 78.7 kDa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 78.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
General description
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCδ expressed in Sf21 cells.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PKCδ
Packaging
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-504M when ordering the 250 µg size.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)