Fortfahren mit
14-464-M
FGFR3-Protein, aktiv, 10 µg
Active, recombinant human FGFR residues 447-761, containing an N-terminal His6-tag. For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 36.8 kDa
€ 556,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 36.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Produktherkunft: in Sf21-Zellen exprimiert.
Rekombinanter humaner FGFR, Reste 447–761, mit N-terminalem His6-Tag.
Biochem/physiol Actions
Zielprotein: FGFR3
Packaging
Auch in einer Größe von 250 μg (2 x 125 μg) erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-464M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-μg-Größe bestellen.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Poly(Glu4-Tyr)(4:1)-Substrat beurteilt
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)