14-347-M
CHK2 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human CHK2, residues 5-543, containing N-terminal GST & C-terminal His-6 tags, for use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Mol-Gew.
Mw 89.6 kDa
Aufgereinigt durch
(glutathione-agarose and Ni2+/NTA-agarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: O96017 # Regulates cell cycle checkpoints and apoptosis in response to DNA damage, particularly to DNA double-strand breaks. Inhibits CDC25C phosphatase by phosphorylation on ′Ser-216′, preventing the entry into mitosis. May also play a role in meiosis. Regulates the TP53 tumor suppressor through phosphorylation at ′Thr-18′ and ′Ser-20′. )
NM_001005735.1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... CHEK2(11200)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable