Merck
1.37126
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
EMPROVE® EXPERT, NF
Synonym(e):
Hexylenglykol, MPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
EC Index Number:
203-489-0
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
GMP
Quality Segment
agency
NF
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
expl. lim.
7.4 %
impurities
low bacterial content
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right critical raw material that matches your quality expectation can be challenging.
Especially if you are advancing through clinical phases, changing regulatory requirements canraise several questions.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Hexylene glycol (or the racemic 2-methylpentane-2,4-diol) is used as a critical raw material in several industries and applications. For pharmaceutical applications, our Emprove® Expert NF grade product can be used in formulation as an emulsifier, or as a critical process chemical in API synthesis.
Packaging
1.37126.1000 // 1 liter // Glass bottle
1.37126.5000 // 5 liter // Stainless steel drum
1.37126.9020 // 20 liter // Stainless steel drum
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
pictograms
Health hazardExclamation mark
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.