Fortfahren mit
125145
Fractogel® EMD DEAE (M)
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® DEAE (M) 0.2ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
8 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~170 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
5 x 10mm
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
125151125152125154
description
RoboColumn Fractogel® DEAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
description
RoboColumn Fractogel DEAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
description
RoboColumn Fractogel® DMAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
description
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
ligand
(Carboxyethyl)
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD DEAE (M)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)