Fortfahren mit
1.19158
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonym(e):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115709
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Analysis Note
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
Legal Information
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)