Merck
1.19127
LICHROLUT® Florisil® solid phase extraction (SPE) tubes
(150 - 250 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
Synonym(e):
Florisil-SPE-Röhrchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrolut® Florisil® (150 - 250 µm) 1000 mg 6 ml Standard-PP-Röhrchen, package of 30 columns
packaging
package of 30 columns
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
30 Extraktionssäulen pro Packung
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)