Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale green
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1c3ccc(cc3)N(C)C)cccc2
InChI
1S/C15H14N2S/c1-17(2)12-9-7-11(8-10-12)15-16-13-5-3-4-6-14(13)18-15/h3-10H,1-2H3
InChI key
HYKGLCSXVAAXNC-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine 2-Arylbenzothiazol-Verbindung, die als Inhibitor gegen die ATP-abhängige Luciferaseaktivität von Photinus pyralis (lucPpy) und Photuris pennsylvanica (lucPpe) (IC50 = 0,2 bzw. 0,32 µmol/l, mit 10 µmol/l ATP, 10 µmol/l Luciferin und 10 nmol/l des jeweiligen Enzyms) wirkt. Anders als Luciferase-Inhibitor I (Katalognr. 119113) konkurriert Luciferase-Inhibitor II in Bezug auf Luciferin und zeigt eine verringerte Wirksamkeit gegenüber im Handel erhältlichen lucPpe-basierten Luciferase-Luciferin-Formulierungen mit hoher Luciferin-Konzentration (IC50 = 10 µmol/l gegen Promega Kinase-Glo; unwirksam gegen Kinase-Glo Plus und Kinase-Glo Max; mit einer dreifachen Formulierungsverdünnung und 6,77 µmol/l ATP).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Auld, D.S., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 1450.
Auld, D.S., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 2372.
Auld, D.S., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 2372.
Legal Information
Wird als eingetragene Marke von Promega Corp. vertrieben.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?