Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
low in endotoxins
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
greener alternative category
storage temp.
10-30°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP | description - | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, Ph. Eur. | agency - | agency BP, Ph. Eur. | agency traceable to Ph. Eur. A0208000, traceable to USP 1700523 |
| form crystalline | form powder | form solid | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung