Fortfahren mit
1.18389
Sulfate Test Kit, colorimetric
25-300 mg/L (SO₄²⁻), MQuant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
75 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfat-Test, colorimetric, 25-300 mg/L (SO42-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
sulfate
Quality Segment
measuring range
25-300 mg/L (SO42-)
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant™-Sulfattest (vormals MColortest™) kann zur Bestimmung von Sulfat in Folgendem verwendet werden:
  • Grund- und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Abwasser
    Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
    Sulfationen reagieren mit Bariumiodat. Bei dem Prozess werden Iodationen freigesetzt. Diese oxidieren Tannin zu einer braun-roten Verbindung. Die Sulfatkonzentration kann durch Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Feldern der Farbskala auf der Farbscheibe semiquantitativ gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden. Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Methode: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator 25 – 50 – 75 – 100 – 130 – 160 – 190 – 240 – 300 mg/l SO MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfat-Test
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)