Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 281,00 |
1000 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.030,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
tablet
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
100 g/L
storage temp.
no temp limit
General description
Na2SO4 48,8 %
K2SO4 48,9 %
CuSO4 0,3 %
Application
- Health risk assessment of arsenic in Realgar and NiuHuangJieDu Tablets based on pharmacokinetic study: In dieser Forschungsarbeit werden Kjeldahl-Tabletten zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in pharmazeutischen Verbindungen verwendet, insbesondere zur Beurteilung der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit den Arsenspiegeln in der traditionellen chinesischen Medizin. Diese Studie unterstreicht die wichtige Anwendung der Kjeldahl-Analyse zur Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit pharmazeutischer Produkte (Wu et al., 2018).
- Application of infrared spectroscopy technique to protein content fast measurement in milk powder based on support vector machines: Diese Studie veranschaulicht die Verwendung von Kjeldahl-Tabletten für eine schnelle Proteinquantifizierung in Milchpulver mittels Infrarotspektroskopie, verbessert durch Algorithmen des maschinellen Lernens. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Effektivität der Kjeldahl-Stickstoffanalyse in der Lebensmittelwissenschaft, um die Qualitätskontrolle und die Nährwertbewertung in Milchprodukten sicherzustellen (Wu et al., 2008).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5 (20 °C, 200 g/L in H2O) | pH - | pH 6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| solubility 100 g/L | solubility 200 g/L | solubility - | solubility 100 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kjeldahl-Tabletten
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c