1.16054
Superspher® Si 60 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["Superspher"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Superspher® Si 60 LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 95000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8 - 1,4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): 1,0 - 6,0
Rohstoff:
Rechtliche Hinweise