Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 373,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (25 °C, 42.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
42.5 g/L
bulk density
530 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Lactobacillus spp.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. cremoris ATCC 19257): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): befriedigend bis sehr gut
Inkubation: 48 h; 28 °C; aerob
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. cremoris ATCC 19257): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): befriedigend bis sehr gut
Inkubation: 48 h; 28 °C; aerob
Other Notes
Wir bieten je nach Bedarf zwei Medienarten an: das hervorragend granulierte Kulturmedium GranuCult® und die kostengünstigere pulverförmige Variante NutriSelect®.
Die zusätzlichen Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime deuten auf das Niveau der Qualitätskontrolle hin – von grundlegender Qualitätskontrolle (Basic) über Standard-Qualitätskontrollen (Plus) bis hin zu vollständiger regulatorischer Compliance (Prime).
Die zusätzlichen Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime deuten auf das Niveau der Qualitätskontrolle hin – von grundlegender Qualitätskontrolle (Basic) über Standard-Qualitätskontrollen (Plus) bis hin zu vollständiger regulatorischer Compliance (Prime).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?