Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
cannabis testing
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?