Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
Über diesen Artikel
€ 148,00
Produktname
CSB-Küvettentest, photometric, 50-500 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
50-500 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
electroplating
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode entspricht DIN ISO 15705 und ist analog zu EPA 410.4, APHA 5220 D und ASTM D1252-06 B.
Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Sauerstoffmenge, die während der Oxidation von organischem Material verbraucht wird. Dieses Maß liefert einen klaren Hinweis auf die Qualität einer Wasserquelle und ist zweifelsfrei einer der wichtigsten Parameter für die (Ab-)Wasseranalyse. Unsere Spectroquant® CSB-Tests ermöglichen eine genaue Quantifizierung der CSB-Menge in Ihrer Probe.
Wählen Sie den richtigen Messbereich für Ihre Anwendungsanforderungen aus unserem breiten Spektrum von Spectroquant® CSB-Tests.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSB-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?