Fortfahren mit
1.14394
Sulfite Cell Test, photometric
photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfit-Küvettentest, photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch, 1,0–20,0 mg/l (SO32-), Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Sulfittest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Sulfit-Ionen in Wasserproben. In neutraler Lösung reagieren Sulfitionen mit 2,2’-Dinitro-5,5’-dithiodibenzoesäure (Ellmans Reagenz), um ein organisches Thiosulfat zu bilden. Diese Reaktion führt zur Freisetzung eines Thiols, das photometrisch bestimmt wird. All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält. Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)