Fortfahren mit
1.14282
Palladium-Standardlösung
traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pd Certipur®
Synonym(e):
Palladium-Referenzstandardlösung für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Pd in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Palladium-Standardlösung eignet sich als Kalibrierungsstandard in der Atomabsorptionsspektrometrie.
Analysis Note
1.000 mg/l Pd in 0,5 mol/l in Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem Pd(NO3)2, HNO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11950411980178437
description
traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pd Certipur®
description
traceable to SRM from NIST In (NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l In Certipur®
description
traceable to SRM from NIST TlNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Tl Certipur®
description
TraceCERT®, 1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)