Merck
1.12151
Dysprosium oxide
99+
Synonym(e):
Dysprosium oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 G
€ 149,00
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Dy2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.00
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-164-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dysprosium oxide, 99+
SMILES string
[Dy+3].[Dy+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
density
7.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
637289GF69010602GF10903676
Dysprosium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
GF69010602
Dysprosium
Dysprosium foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
GF10903676
Dysprosium
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
2340 °C
mp
-
mp
1412 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
density
7.81 g/cm3 at 20 °C
density
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c