Fortfahren mit
1.11132
Chloride Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 72,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorid-Test, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
chloride
Quality Level
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147531.111061.14401
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chloride
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
General description
Chlorid ist in der Erdkruste enthalten und kann daher in verschiedenen Konzentrationen in allen natürlichen Gewässern gefunden werden. Der MQuant®-Chloridtest (vormals MColortest®) eignet sich für die titrimetrische Bestimmung mit einer praktischen Tropfflasche.
Methode
In stickstoffhaltiger Lösung werden Chloridionen mit Quecksilber(II)nitrat-Lösung gegen 1,5-Diphenylcarbazon als Indikator titriert. Bei diesem Prozess wird ein leicht dissoziiertes Quecksilber(II)chlorid gebildet. Am Endpunkt der Titration reagieren überschüssige Quecksilber(II)-Ionen mit dem Indikator, um einen blau-violetten Komplex zu bilden. Die Chloridkonzentration wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt (merkurimetrische Bestimmung).
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
  • Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser (nach einer Verdünnung)
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser für Beton in der Bauindustrie
  • Nutzwasser und Abwasser
  • Kessel- und Kesselspeisewasser, Kühlwasser
  • Schwimmbeckenwasser
  • Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
  • Böden und Düngemittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich für den Nachweis von Chloridinterferenzen, die ein Hauptgrund für falsche CSB-Messungen sind. Daher kann er als Vortest für CSB-Messung dienen, z. B. mit unseren Spectroquant® CSB-Küvettentests für Meerwasser/Proben mit hohem Chloridgehalt 1.17058 und 1.17059.
Verfahren: titrimetrisch mit Tropfflasche MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111132000104022536130446