Fortfahren mit
1.09967
Aluminiumstandard
1000 mg Al, (AlCl3 in H2O) Titrisol®
Synonym(e):
Aluminium-Referenzstandard für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Al in water
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Aluminium standard can be used as a calibration standard for the determination of aluminium content in water and beverage samples using graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS)
Features and Benefits
  • TitrisolTitrisol® bietet eine Vielzahl von konzentrierten Einzelelementstandards.
  • Die konzentrierte Lösung wird auf die gewünschte Standardkonzentration verdünnt.
  • Direkte Rückführbarkeit auf Standard-Referenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Lieferung in einfach zu handhabenden Kunststoffampullen.
  • Mit beiliegendem chargenspezifischem Analysezertifikat (COA) mit Informationen zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit.
  • Für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Analysis Note
    Gehalt (Al): 1000 mg/Ampulle
    Bestimmungsmethode: ICP - OES
    (rückführbar auf NIST – SRM 3101a)
    Genauigkeit der Methode: +/- 2 mg
    Legal Information
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    signalword
    Danger
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    target_organs
    Lungs
    supp_hazards
    pictograms
    Health hazardCorrosion
    hcodes
    Hazard Classifications
    Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
    Lagerklasse
    6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)