Fortfahren mit
1.09734
Power Supply
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
€ 141,75
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
€ 141,75
Listenpreis€ 189,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 30 A, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Nova 60
storage temp.
15-25°C
General description
for NOVA 30A, NOVA 60 and NOVA 60A Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYMBCHB011.44145MMPWRSPCN
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 30 A, for use with Spectroquant® Nova 60, for use with Spectroquant® Nova 60 A
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
China adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109734000104061838829221