Merck
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
n-Tridecane
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
211-093-4
Dampfdruck
<0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>204 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.6-6.5 % (v/v)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-5 °C
Übergangstemp.
flash point 79 °C
Dichte
0.757 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup