Merck
1.16898
pH Test in cooling lubricants Test Strips, reflectometric
pH range 7.0-10.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
pH-Wert in Kühlschmierstoffen Teststreifen für Lesegerät, pH-Wert in Kühlschmierstoffen chemische Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Test in Kühlschmiermitteln, reflectometric, pH range 7.0-10.0
feature
non-bleeding
Quality Segment
pH range
7.0-10.0
application(s)
electroplating
compatibility
RQflex® 20
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Bei der Wasseranalyse spielt der pH-Wert eine sehr wichtige Rolle für das Verhalten von anderen Substanzen. Der Test kann zur Überwachung des pH-Werts in Kühlschmiermitteln eingesetzt werden. Die Reflectoquant-pH-Tests eignen sich für alle Medien in der Umweltanalytik und der industriellen In-Prozess-Kontrolle. Die Reaktionszonen des Teststreifens ändern ihre Farbe je nach pH-Wert. Der verantwortliche Indikator ist chemisch an die Zonen gebunden und verläuft somit nicht. Die resultierende Farbe wird reflektometrisch auf dem RQflex® 20 beurteilt. Für Tests auf andere Parameter, die einen spezifischen pH-Wertbereich der Probe erfordern (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanweisung), empfehlen wir die Verwendung von Reflectoquant oder den semiquantitativen MQuant-pH-Teststreifen als Vortest.
Methode: reflektometrisch mit Teststreifen, pH-Wert 7,0–10,0 Reflectoquant®
Analysis Note
Funktionskontrolle: entspricht
pH-Wert
– Standard 1:
7,8–8,2
- Standard 2: 8,5–8,9
- Standard 3: 9,3 - 9,7
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1