Fortfahren mit
1.09557
pH-Indikatorpapier, pH 6,4–8,0, Spezialindikator
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
chemisches pH-Indikatorpapier, pH-Wert 6,4–8,0, Spezialindikator, pH-Indikatorpapier, pH-Wert 6,4–8,0, Spezialindikator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 rolls
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113034
NACRES:
NB.35
€ 59,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Indikatorpapier, pH 6,4–8,0, Spezialindikator, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH range
6.4-8.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Rolle (4,8 m) mit Farbskala pH-Wert 6,4 - 6,7 - 7,0 - 7,2 - 7,5 - 7,7 - 8,0
Die MQuant® pH-Indikatorpapiere auf Rollen eignen sich perfekt für die Langzeitlagerung, da sie vor externen Einflüssen wie Feuchtigkeit, Licht und Umgebungsgasen geschützt sind. Dieses pH-Indikatorpapier wird durch die Imprägnierung von hochwertigem Filterpapier mit Indikator oder gemischten Indikatorlösungen hergestellt. Das Papier ist immer gebrauchsfertig. Es lässt sich leicht aus der Plastikrolle ziehen und kann in der notwendigen Länge abgerissen werden. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der auf dem Papier entwickelten Farbe mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen.
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)