Fortfahren mit
1.09540
pH-Indikatorstäbchen pH 0 – 2,5
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-2.5, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 0–2,5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
€ 20,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
pH range
0-2.5
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Die MQuant® pH-Tests eignen sich für alle Medien in der Umweltanalytik und der industriellen Inprozesskontrolle. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber dem Indikatorpapier: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen im Messmedium belassen werden, ohne dieses zu kontaminieren. Die Verwendung dieser Teststäbchen ist relativ leicht. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala gemessen, die der Reaktionsfarbe perfekt entsprechen. Die intelligenten „Safetyedge“-Packungen ermöglichen eine sichere Aufbewahrung und bequeme Entnahme der Teststäbchen. Für Tests auf andere Parameter, die einen spezifischen pH-Bereich der Probe erfordern (z. B. Spectroquant®, siehe Gebrauchsanweisung), empfehlen wir die Verwendung von MQuant® pH-Teststäbchen als Vortest.
nicht blutend pH 0 - 0,5 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 1,9 - 2,2 - 2,5 MQuant®
Other Notes
Ersetzt: 9580-1; 9580-3; 9580
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)