Fortfahren mit
1.09318
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] C8-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.130,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 1.130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
analyte functional class(es)
antibiotics, fat soluble vitamins, lipids, nutraceuticals and antioxidants, oils, pigments
analyte chemical class(es)
PCBs (aroclor identification), PFAS, aflatoxins, alcohols and aldehyde, alkaloids, amino acids, cannabinoids as tms derivatives, carotenoids, coloring compounds, essential oils, esters, fatty acids, flavonoids, ketones, metabolized steroids, nitrosamines, nucleosides, oligonucleotides, peptides, pesticides, phenols, phospholipids, phthalate esters, preservatives, proteins, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrosorb® RP-8 ist ein zuverlässiger, unregelmäßig geformter Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen.
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 25.000
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Legal Information
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-8 (10 µm)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)