Merck
109-09
Alcian Blue
Synonym(e):
Alcian Blue, Ingrain Blue I, C. I. 74240
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H68CuN16S4 · 4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1298.86
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
251-705-7
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[Cu](Cl)Cl.S(Cc1cc2c3[n-]c(nc4nc(nc6[n-]c(nc8nc(n3)c9c8cc(cc9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c7c6cc(cc7)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c5c4cc(cc5)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c2cc1)C(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
form
solid
solubility
8 g/L
λmax
620-625 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For use in demonstration of mucopolysaccharides as well as general microscopial staining.
HARLECO® For staining mucopolysaccharides
General description
HARLECO® Alcian Blue
109-09 10g Glass Bottle
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c