Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 677,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-651-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
potency
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
mp
240-245 °C (decomposes)
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 98,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1,0 %
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?