Merck
1.08292
2-Methyltetrahydrofuran
greener alternative
EMPLURA®
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
202-507-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102448
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
78-80 °C (lit.)
Vapor pressure:
136 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
136 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
150 g/L
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist auf biologischer Basis und steht im Einklang mit den Grundsätzen „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ und „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Features and Benefits
Umweltfreundlichere Alternative für THF, DCM, DMSO und MTBE
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup