Fortfahren mit
1.08191
Flüssiges Thioglykolat-Medium
GranuCult® prime, APHA, FDA-BAM Medium M146, granular, for anaerobic bacteria, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
Synonym(e):
FTM, flüssiges thioglycolisches Medium, FTG-Medium,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM Medium M146
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
anaerobic bacteria
Application(s):
microbiology
pharmaceutical
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
sterility
non-sterile
form
granular
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
Flüssiges Thioglycolat-Medium (FTG-Medium) ist ein Nährmedium, das zum Nachweis und zum Wachstum verschiedener Mikroorganismen, einschließlich anaerober und aerober Bakterien, geeignet ist. Das Medium enthält eine Reihe von Nährstoffen, darunter tryptische Sojabouillon oder Casein-Hydrolysat, Hefeextrakt, Glucose und Natriumchlorid sowie ein Reduktionsmittel wie Thioglycolat, das einen Sauerstoffgradienten gewährleistet, der das Wachstum anaerober Bakterien erleichtern kann. Das FTG-Medium enthält auch den Redox-Indikator Resazurin, der sich in Gegenwart von Sauerstoff von rosa nach rot verfärbt.
Application
Das FTG-Medium wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Sterilitätstests für biopharmazeutische Produkte, antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Umweltüberwachung und Qualitätskontrolle im Labor. Das Medium ist zum Nachweis aerober und anaerober Mikroorganismen geeignet und ist ein vielseitiges Hilfsmittel für verschiedene mikrobiologische Anwendungen.
Features and Benefits
Unsere granulierten Medien sind:
  • Sicherer: Das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Trennung der Komponenten und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet.
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser.
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht an der Flasche oder dem Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Other Notes
Ersetzt: 1.08191.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
146459146220146590
description
GranuCult® prime, APHA, FDA-BAM Medium M146, granular, for anaerobic bacteria, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
description
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 250 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
description
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
description
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, White screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
agency
APHA, FDA-BAM Medium M146
agency
EP, JP 4.06, USP
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP, JP (4.06), USP
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
anaerobic bacteria
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
form
granular
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flüssiges Thioglykolat-Medium
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)