Fortfahren mit
1.08018
Color-matching vessel Hydrazine Test Kit, colorimetric
0.1-1.0 mg/L (N₂H₄), MQuant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.35
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Color-matching vessel Hydrazine, 0.1-1.0 mg/L (N2H4), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
hydrazine
Quality Segment
measuring range
0.1-1.0 mg/L (N2H4)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offers you useful accessories. The testing vessel consists of three rectangular chambers that are joined together. These vessels are a necessary accessory for our MQuant® Hydrazine test kit (formally MColortest®) 1.08017 and have to be purchased together with the first test kit.
for 1.08017 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1.0 mg/l NH MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)