Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.080,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Hexachloroplatin(IV)-säurelösung, etwa 10 %, (3.8% Pt) GR for analysis
Quality Segment
assay
≥10.0% (gravimetric)
form
liquid
concentration
≥5-10% (Hexachloroplatinic(IV) acid)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H+].[Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-]
InChI
InChI=1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Application
- Aggregated structure analysis of polymer-protected platinum/ruthenium colloidal dispersions using EXAFS, HRTEM, and electron diffraction measurements: Diese Forschungsarbeit beleuchtet die Anwendung von Hexachloroplatinsäure(IV)-Lösung bei der Synthese von fortgeschrittenen Platin/Ruthenium-Katalysatoren. In der Studie wird eine 10%ige Lösung zur Herstellung polymergeschützter kolloidaler Dispersionen verwendet, die zum Katalysieren von Reaktionen unter umweltfreundlichen Bedingungen beitragen. Die hergestellten Katalysatoren weisen eine verbesserte Aktivität und Selektivität auf, Schlüsseleigenschaften für Anwendungen, die von der pharmazeutischen Synthese bis zu materialwissenschaftlichen Innovationen reichen (Harada M, Toshima N, Yoshida K, Isoda S, 2005).
Analysis Note
Assay (gravimetrisch): ≥ 10,0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?