Fortfahren mit
1.07315
SABOURAUD-2% Glukose-Agar
for the cultivation of dermatophytes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.7 (25 °C, 47 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
47 g/L
bulk density
660 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
zur Kultivierung von Dermatophyten
Analysis Note
Aussehen (Klarheit)klar bis fast klarAussehen (Farbe)gelblich-braunpH-Wert (25 °C)5,4–5,8Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C)flüssigWachstum (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748)gut bis sehr gutWachstum (Trichophyton rubrum ATCC 28188)befriedigend bis gutWachstum (Microsporum gallinae ATCC 12108)gut bis sehr gutWachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454)befriedigend bis sehr gutWachstum (Microsporum canis ATCC 36299)gut bis sehr gutWachstum (Aspergillus brasiliensis (früher A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053))gut bis sehr gutWachstum (Geotrichum candidum DSM 1240)gut bis sehr gutWachstum (Penicillium commune ATCC 10428)gut bis sehr gutWachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054))gut bis sehr gutInkubation: 7 Tage; 28 °C; aerob.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SABOURAUD-2% Glukose-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)