Merck
1.06336
Supelco
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Natriumpyrochromat
Größe auswählen
250 G
€ 72,80
1 KG
€ 224,00
€ 72,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 72,80
1 KG
€ 224,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr2Na2O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
234-190-3
NACRES:
NA.21
€ 72,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.5-100.5% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
356.7 °C (anhydrous substance)
Dichte
2.35 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChIKey
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 99.5 - 100.5 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.002 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Blei): ≤ 0.002 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)