Fortfahren mit
106332
CellPrime® R3 IGF-I human
EMPROVE® EXPERT
Synonym(e):
CellPrime® R3 IGF-I human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C400H619N111O115S9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
9111.45
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
CellPrime® rLR3 IGF is a is a non-animal origin (NAO) recombinant equivalent Insulin-like growth factor expressed in E.coli. CellPrime® rLR3 IGF has a 13 amino acid N-terminal extension and position 3 substitution of Glutamic acid to Arginine contributes to increased stability and robustness in media formulations.
Application
CellPrime® rLR3 IGF is used to optimize cell culture formulations to increase cell proliferation, productivity, and viability. With an exact match for the Type I IGF receptor and a lower affinity for IGF binding proteins, CellPrime® rLR3 IGF has increased effectiveness in serum-free cell culture media. Concentrations required to enhance performance is unique to each cell line and may be optimized by using in combination with CellPrime® rInsulin.
Packaging
106332.0005 / 5 ML /
106332.0100 / 100 ML /
106332.0250 / 250 ML /
106332.0500 / 500 ML /
106332.1000 / 1000 ML /
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
106333SRP3069MSST0063
description
EMPROVE® EXPERT
description
EMPROVE® EXPERT
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
form
liquid
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung