Fortfahren mit
1.06097
Wasserstoffperoxid -Lösung
Ultrapur
Synonym(e):
Hydrogen peroxide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Concentration:
31%
Form:
liquid
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
concentration
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa
mp
-25.5 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
CorrosionEnvironment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)