Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 719,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 100 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
100 Glasplatten 10 x 10 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Kieselgelplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche DC-Platten (TLC) – und sie bieten eine höhere Empfindlichkeit. Die Korngrößen der HPTLC-Platten liegen zwischen 4 und 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als bei herkömmlichen DC-Platten (TLC).
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,0
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,0
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol
Other Notes
Ersetzt: 5633-5; 5633
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HPTLC-Platten, Kieselgel 60
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?