Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 518,00 |
200 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.650,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Natronlauge etwa 32 %, (for the determination of nitrogen) for analysis EMSURE®
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C), 8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
9 °C
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Long-term durability of discarded cork-based composites obtained by geopolymerization: In dieser Studie wird eine 32%ige Natronlauge verwendet, um die Geopolymerisierung von entsorgten Korkverbundwerkstoffen zu verbessern. Dies belegt ihre Wirksamkeit bei der Verbesserung der Langzeithaltbarkeit und Umweltverträglichkeit von Baumaterialien (Poggetto GD et al., 2024).
- Lactose-6-phosphate as an alternative to disodium phosphate in the production of processed cheese food: Die Forschungsarbeit zeigt den Einsatz von 32%iger Natronlauge in der Milchverarbeitung, insbesondere bei der Einstellung des pH-Werts zur Optimierung der Verwendung von Lactose-6-Phosphat als Stabilisator in Schmelzkäse. Dies zeigt ihr Potenzial in der Lebensmittelwissenschaft (Alsaleem KA et al., 2024).
- Production of chitosan from shrimp shell using ultrasound followed by subcritical water hydrolysis: In dieser Publikation wird die Verwendung einer 32%igen Natronlauge bei der Extraktion und Aufreinigung von Chitosan aus Garnelenschalen unter Verwendung fortschrittlicher Techniken wie Ultraschall und subkritischer Wasserhydrolyse beschrieben, was ihre entscheidende Rolle bei der Biopolymerproduktion unterstreicht (Matouri M et al., 2024).
- [Determination of boric acid and silicic acid in mineral water by nonsuppressed ion chromatography]: Die Verwendung einer 32%igen Natronlauge wird für die Analyse mittels Ionenchromatographie von Borsäure und Kieselsäure in Mineralwasser untersucht, was ihre Bedeutung in der analytischen Chemie und in der Umweltüberwachung widerspiegelt (Yang Z et al., 2023).
- Lanthanum and magnesium activated palygorskite for adsorption of phosphate in piggery wastewater: In dieser Studie wird eine 32%ige Natronlauge verwendet, um Palygorskit zur Phosphatadsorption in der Abwasseraufbereitung zu aktivieren. Dies belegt ihre Wirksamkeit zur Verbesserung von Wasseraufbereitungstechnologien (Zhang X et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, NaOH): ≥ 32,0 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge etwa 32 %
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Was ist los?
WGK 1
Gefahrencodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?