Fortfahren mit
1.05465
MacCONKEY-Agar
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
Synonym(e):
MACCONKEY agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
agency
according to EP, according to JP, according to USP
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
50 g/L
bulk density
720 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp., Shigella spp., coliforms
General description
für die Isolierung von Salmonella, Shigella and coliformen Bakterien (gemäß harm. Methoden EP/USP/JP)
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacCONKEY-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)