Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
KMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
EC Index Number:
231-760-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (manganometric)
Form:
solid
Solubility:
64 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
99.0-100.5% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
solubility
64 g/L
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.03%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Spektrophotometrische Bestimmung von Pharmazeutika: Kaliumpermanganat wird häufig bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Arzneimittelverbindungen verwendet. Beispielsweise wurde es bei der oxidativen Derivatisierung von Betablockern wie Atenolol und Propranolol in alkalischem Medium eingesetzt, wodurch die empfindliche und genaue Quantifizierung dieser Arzneimittel in pharmazeutischen Formulierungen ermöglicht wurde. Diese Methode stellt einen schnellen und kostengünstigen Ansatz für die pharmazeutische Analyse dar (Vaikosen et al., Reviews in Analytical Chemistry, 2020).
- Umweltüberwachung: Kaliumpermanganat wird in Umweltstudien verwendet, um Schadstoffe in Wasser- und Bodenproben zu oxidieren und zu bestimmen. Es ist besonders effektiv bei der Oxidation organischer Schadstoffe und erleichtert deren Erkennung durch verschiedene Analysetechniken. Forschungsarbeiten haben die Anwendung von Kaliumpermanganat bei der Überwachung des oxidativen Abbaus von Ethanol in wässrigen sauren Medien nachgewiesen und seine Bedeutung für Umweltanalysen hervorgehoben (Shimpi, International Journal of Science and Research, 2023).
- Lebensmittelkonservierung: Kaliumpermanganat ist in Verpackungsmaterialien enthalten, um die Haltbarkeit verderblicher Lebensmittel zu verlängern, indem es Ethylen, ein Reifungsmittel, bindet. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Herstellung von Mehrschichtfolien auf Basis von Polyethylen niedriger Dichte mit Kaliumpermanganat und Bimsstein, was eine effektive Erhaltung der Qualität von Avocados während der Lagerung ermöglicht. Diese Anwendung ist von Bedeutung, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Qualität frischer Erzeugnisse zu erhalten (Wang und Ajji, Food Chemistry, 2023).
Analysis Note
Assay (manganometrisch): 99,0–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,03 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,03 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpermanganat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?