Fortfahren mit
1.05073
di-Kaliumoxalatmonohydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
di-Kaliumoxalatmonohydrat, Oxalsäure-di-Kaliumsalz-Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2C2O4·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-506-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (oxidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
392 g/L (anhydrous substance)
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (oxidimetric)
form
solid
potency
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposition)
solubility
392 g/L (anhydrous substance)
density
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
bulk density
700‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤0.001% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (oxidimetrisch): 99,5–101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Von heißer Schwefelsäure geschwärzte Substanzen: entspricht
Zucker: entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Kaliumoxalatmonohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)