Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.310,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-659-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.995%
Form:
solid
Solubility:
1430 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
solubility
1430 g/L
bulk density
1500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99.995 %
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.5 %
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 100 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0.010 ppm
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.5 %
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 100 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0.010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodid
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid,Liver
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?