Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 352,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Phosphinsäure 50 %, for analysis EMSURE®
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
≥49.5% (alkalimetric)
impurities
≤0.0001% Cd (Cadmium), ≤0.0001% Zn (Zinc), ≤0.0005% As (Arsenic), ≤0.0005% Cu (Copper), ≤0.0005% Mn (Manganese), ≤0.0005% Ni (Nickel), ≤0.0005% Pb (Lead), ≤0.001% K (Potassium), ≤0.005% Ba (Barium), ≤0.005% Ca (Calcium), ≤0.005% Fe (Iron), ≤0.015% Chloride (Cl), ≤0.02% Total sulfur (as SO4), ≤0.10% Na (Sodium)
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
108 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
<-25 °C
density
1.21-1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- One-Pot Synthesis and in Silico Molecular Docking Studies of Arylselanyl Hydrazides as Potential Antituberculosis Agents: Diese Studie demonstriert die Verwendung von 50%iger Phosphinsäure bei der Synthese von Arylselanyl-Hydraziden und unterstreicht ihre Rolle als Reduktionsmittel zur Herstellung neuartiger Antituberkulotika-Verbindungen und ihre Bedeutung für Anwendungen in der medizinischen Chemie (Borges et al., 2022).
- Formation of Thick Aminophenyl Films from Aminobenzenediazonium Ion in the Absence of a Reduction Source: In dieser Studie wurde die Wirkung von 50%iger Phosphinsäure bei der spontanen Bildung von Aminophenylfilmen aus Diazoniumionen ohne zusätzliche Reduktionsmittel untersucht. Die Forscher unterstreichen das Potenzial von Phosphinsäure in Oberflächenbeschichtungsprozessen (Simons et al., 2014).
Analysis Note
Phosphonsäure und Phosphorsäure (als H₃PO₃): ≤ 2
Chlorid (Cl): ≤ 0,015 %
Gesamtschwefel (als SO₄): ≤ 0,02 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,10 %
Ni (Nickel): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0001 %
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?